1-(2,6-Dimetilfenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(2,6-Dimetilfenil)tiourea, 1-(2,6-Xilil)tiourea, 2,6-Dimetilfeniltiourea
D4958-5G
D4958-25G
TCIAD4958-5GEA
91
EUR
TCIAD4958-5G
TCIAD4958-25G
1-(2,6-Dimetilfenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(2,6-Dimetilfenil)-2-tiourea
Formula:
(C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂ MW: 180,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00041165 Núm. CAS: 6396-76-5 EINECS: 229-005-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |