Dimethyl Dipropargylmalonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dipropargylmalonic acid Dimethyl ester, Dimethyl 2,2-di(prop-2-yn-1-yl)malonate
D4963-1G D4963-5G
TCIAD4963-1GEA 120 EUR
TCIAD4963-1G TCIAD4963-5G
Dimethyl Dipropargylmalonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl Dipropargylmalonate
Formula: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208.21 g/mol
Número MDL: MFCD00455571
Núm. CAS: 63104-44-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C