2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4969-1G D4969-5G D4969-25G
TCIAD4969-1GEA 35 EUR
TCIAD4969-1G TCIAD4969-5G TCIAD4969-25G
2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine
Formula: C₁₃H₁₆FN₃O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07369302
Núm. CAS: 161599-46-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ba82de767c096485a4dbc22a46ca33401c40b1&vid=c5ba82de767c096485a4dbc22a46ca33401c40b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C