Dithieno[3,2-c:2',3'-e]oxepine-4,6-dione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4972-1G D4972-5G
TCIAD4972-1GEA 127 EUR
TCIAD4972-1G TCIAD4972-5G
Dithieno[3,2-c:2',3'-e]oxepine-4,6-dione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dithieno[3,2-c:2',3'-e]oxepine-4,6-dione
Formula: C₁₀H₄O₃S₂
MW: 236,26 g/mol
Pto. de fusión: 263°C
Núm. CAS: 1043023-52-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %