4,4-Diphenylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4973-1G D4973-5G
TCIAD4973-1GEA 102 EUR
TCIAD4973-1G TCIAD4973-5G
4,4-Diphenylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
4,4-Diphenylcyclohexanol
Formula: C₁₈H₂₀O
Número MDL: MFCD00087400
Núm. CAS: 42420-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C