9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-(3,5-Dibromophenyl)-9H-carbazole
D4978-200MG D4978-1G
TCIAD4978-200MGEA 56 EUR
TCIAD4978-200MG TCIAD4978-1G
9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole
Formula: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
Número MDL: MFCD27939624
Núm. CAS: 750573-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1613cad966c59e61a6f467410e67963ca3a5d89&vid=d1613cad966c59e61a6f467410e67963ca3a5d89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C