3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4979-200MG
D4979-1G
TCIAD4979-200MGEA
64
EUR
TCIAD4979-200MG
TCIAD4979-1G
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formula:
C₂₄H₁₅Br₂N MW: 477,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD22571691 Núm. CAS: 1345021-52-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 167.0 to 171.0 deg-C |