Dimetilacetal ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dimetoxietano
A10939.14 A10939.22 A10939.36
A10939.14EA 40.5 EUR
A10939.14 A10939.22 A10939.36
Dimetilacetal ≥98%
Dimetilacetal
Purity: 98+% CAS No.: 534-15-6 Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Sweet Melting Point: -113° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 1697039 Merck Reference: 14,3226 UN No.: 2377 MDL No.: MFCD00008493
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 63…65 °C
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,852
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008493
Núm. CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,3226