6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4980-200MG
D4980-1G
TCIAD4980-200MGEA
91
EUR
TCIAD4980-200MG
TCIAD4980-1G
6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole
Formula:
C₃₆H₂₂Br₂N₂ MW: 642,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD30749258 Núm. CAS: 354135-75-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |