4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4982-1G D4982-5G
TCIAD4982-1GEA 95 EUR
TCIAD4982-1G TCIAD4982-5G
4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (por GC)
4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₁₈H₁₆O
Número MDL: MFCD00075159
Núm. CAS: 4528-64-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C