1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4983-1G D4983-5G
TCIAD4983-1GEA 38 EUR
TCIAD4983-1G TCIAD4983-5G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09835192
Núm. CAS: 156682-52-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %