2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4986-1G
D4986-200MG
TCIAD4986-1GEA
375
EUR
TCIAD4986-1G
TCIAD4986-200MG
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene
Formula:
C₂₆H₁₆Br₂ |
Núm. CAS:
528609-98-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |