4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline
D4987-200MG D4987-1G
TCIAD4987-200MGEA 78 EUR
TCIAD4987-200MG TCIAD4987-1G
4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline hydrate ≥98.0% (by HPLC)
4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline hydrate
Formula: C₁₂H₆Br₂N₂·xH₂O
MW: 338,00 g/mol
Pto. de fusión: 236°C
Número MDL: MFCD25562940
Núm. CAS: 156492-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 7.0 %