1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
D4990-5G D4990-25G
TCIAD4990-5GEA 33 EUR
TCIAD4990-5G TCIAD4990-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formula: C₁₁H₈F₁₂O₂
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080658
Núm. CAS: 2261-99-6
EINECS: 218-863-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %