(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4993-1G
D4993-5G
TCIAD4993-1GEA
56
EUR
TCIAD4993-1G
TCIAD4993-5G
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
Formula:
C₂₂H₁₈NO₂P |
Número MDL:
MFCD03426988 Núm. CAS: 185449-80-3 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +560 to +600 deg (C=0.3,CHCL3) |