Dimetilacetal para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1-Dimetoxietano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20002.0025
8.20002.0100
8.20002.9010
8.20002.0025EA
44.9
EUR
8.20002.0025
8.20002.0100
8.20002.9010
Dimetilacetal para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dimetilacetal
Formula:
C₄H₁₀O₂ MW: 90.12 g/mol Pto. Ebullición: 64 Pto. de fusión: –113 °C Densidad: 0.8505 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00008493 Núm. CAS: 534-15-6 EINECS: 208-589-8 UN: 2377 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03253 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -113 °C |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 63 - 65 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 200 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Refractive Index | 1.3665 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |