(11bR)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R,R,R)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
D4994-200MG
D4994-1G
TCIAD4994-200MGEA
126
EUR
TCIAD4994-200MG
TCIAD4994-1G
(11bR)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine ≥98.0% (by HPLC)
(11bR)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine
Formula:
C₃₆H₃₀NO₂P MW: 539.61 g/mol |
Número MDL:
MFCD08561138 Núm. CAS: 415918-91-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 2.20 to 3.00 % |