3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4997-200MG D4997-1G
TCIAD4997-200MGEA 93 EUR
TCIAD4997-200MG TCIAD4997-1G
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₂Br₂
Número MDL: MFCD28138090
Núm. CAS: 95918-90-4
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C