4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4998-200MG D4998-1G
TCIAD4998-200MGEA 75 EUR
TCIAD4998-200MG TCIAD4998-1G
4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₂Br₂
Número MDL: MFCD28138092
Núm. CAS: 24253-43-8
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C