3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4999-200MG
D4999-1G
TCIAD4999-200MGEA
48
EUR
TCIAD4999-200MG
TCIAD4999-1G
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (por GC)
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formula:
C₁₈H₁₂Br₂ Pto. Ebullición: 225°C |
Número MDL:
MFCD28138089 Núm. CAS: 95962-62-2 UN: 3152 ADR: 9,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |