3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5000-200MG
D5000-1G
TCIAD5000-200MGEA
34
EUR
TCIAD5000-200MG
TCIAD5000-1G
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole
Formula:
C₂₂H₁₉Br₂N |
Número MDL:
MFCD12024283 Núm. CAS: 741293-42-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |