3,6-Dibromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5001-200MG
D5001-1G
TCIAD5001-200MGEA
35
EUR
TCIAD5001-200MG
TCIAD5001-1G
3,6-Dibromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,6-Dibromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole
Formula:
C₁₉H₁₃Br₂N |
Número MDL:
MFCD12024282 Núm. CAS: 357437-74-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 212.0 to 216.0 deg-C |