2,4-Dibromobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5002-1G
D5002-5G
TCIAD5002-1GEA
42
EUR
TCIAD5002-1G
TCIAD5002-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆Br₂O |
Número MDL:
MFCD09996906 Núm. CAS: 666747-06-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |