2-Bromotereftalato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dimethyl 2-bromoterephthalate, Bromoterephthalic acid dimethyl ester, Dimethyl Bromoterephthalate
D5003-5G D5003-25G
TCIAD5003-5GEA 89 EUR
TCIAD5003-5G TCIAD5003-25G
2-Bromotereftalato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromotereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273.08 g/mol
Número MDL: MFCD00060638
Núm. CAS: 18643-86-2
EINECS: 242-476-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 53.0 and le 57.0 deg-C