1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,6-Dibromo-m-xylene
D5004-5G
D5004-25G
TCIAD5004-5GEA
57
EUR
TCIAD5004-5G
TCIAD5004-25G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (por GC)
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formula:
C₈H₈Br₂ Pto. Ebullición: 256°C |
Número MDL:
MFCD00154984 Núm. CAS: 615-87-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |