Ácido 2,6-difluoro-3-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D5006-1G D5006-5G
TCIAD5006-1GEA 41 EUR
TCIAD5006-1G TCIAD5006-5G
Ácido 2,6-difluoro-3-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,6-difluoro-3-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Número MDL: MFCD06657880
Núm. CAS: 870779-02-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %