7-(Diethylamino)-3-(2-thienyl)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5007-1G D5007-5G
TCIAD5007-1GEA 92 EUR
TCIAD5007-1G TCIAD5007-5G
7-(Diethylamino)-3-(2-thienyl)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-(Diethylamino)-3-(2-thienyl)coumarin
Formula: C₁₇H₁₇NO₂S
MW: 299,39 g/mol
Núm. CAS: 117850-52-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 420.0 to 425.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1150 (MeOH, 420.0 to 425.0 nm)