7-Diethylamino-3-Phenylcoumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-(Diethylamino)-3-phenylcoumarin
D5008-1G D5008-5G
TCIAD5008-1GEA 82 EUR
TCIAD5008-1G TCIAD5008-5G
7-Diethylamino-3-Phenylcoumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Diethylamino-3-phenylcoumarin
Formula: C₁₉H₁₉NO₂
Número MDL: MFCD00408422
Núm. CAS: 84865-19-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C