2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid Pinacol ester, 9,9-Diphenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene
D5009-200MG
D5009-1G
TCIAD5009-200MGEA
25
EUR
TCIAD5009-200MG
TCIAD5009-1G
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₃₁H₂₉BO₂ MW: 444,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD29089356 Núm. CAS: 462128-39-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |