5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5010-1G
D5010-5G
TCIAD5010-1GEA
46
EUR
TCIAD5010-1G
TCIAD5010-5G
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formula:
C₅H₈N₄O₂ Pto. de fusión: 270°C |
Número MDL:
MFCD00091924 Núm. CAS: 6972-82-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |