Fenilfosfonito de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenyldimethoxyphosphine
D5014-1G D5014-5G
TCIAD5014-1GEA 19 EUR
TCIAD5014-1G TCIAD5014-5G
Fenilfosfonito de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Fenilfosfonito de dimetilo
Formula: C₈H₁₁O₂P
MW: 170.15 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008352
Núm. CAS: 2946-61-4
EINECS: 220-960-6
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67fb078402c7372fa701bd7502102fbea3e5b6a4&vid=67fb078402c7372fa701bd7502102fbea3e5b6a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %