Ácido 2,3-difluoro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
D5016-5G D5016-25G
TCIAD5016-5GEA 47 EUR
TCIAD5016-5G TCIAD5016-25G
Ácido 2,3-difluoro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,3-difluoro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Número MDL: MFCD07368234
Núm. CAS: 170981-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %