Ácido 3,5-difluorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5017-1G D5017-5G
TCIAD5017-1GEA 36 EUR
TCIAD5017-1G TCIAD5017-5G
Ácido 3,5-difluorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-difluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Número MDL: MFCD11504963
Núm. CAS: 863868-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2960dc622b691cf2f844ca32d5da8e899b3580e9&vid=2960dc622b691cf2f844ca32d5da8e899b3580e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C