4,5-Dibromoveratrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5019-5G D5019-25G
TCIAD5019-5GEA 34 EUR
TCIAD5019-5G TCIAD5019-25G
4,5-Dibromoveratrol ≥98.0% (por GC)
4,5-Dibromoveratrol
Formula: C₈H₈Br₂O₂
Número MDL: MFCD00014894
Núm. CAS: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d4e0a39c72b44c5ffa4e1ff336c9953190e877&vid=11d4e0a39c72b44c5ffa4e1ff336c9953190e877&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C