2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5021-200MG
D5021-1G
TCIAD5021-200MGEA
51
EUR
TCIAD5021-200MG
TCIAD5021-1G
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide
Formula:
C₁₄H₁₇Br₂NO₂S |
Número MDL:
MFCD23703120 Núm. CAS: 1231160-83-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |