4,4''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5023-200MG D5023-1G
TCIAD5023-200MGEA 53 EUR
TCIAD5023-200MG TCIAD5023-1G
4,4''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₂Br₂
Número MDL: MFCD28138091
Núm. CAS: 83909-22-2
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43229ffee738bc840f2b14f840e8a60a0e19bf35&vid=43229ffee738bc840f2b14f840e8a60a0e19bf35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C