Dimethyl 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5024-1G D5024-5G
TCIAD5024-1GEA 68 EUR
TCIAD5024-1G TCIAD5024-5G
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₄
Número MDL: MFCD30531632
Núm. CAS: 1762-45-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %