Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5025-200MG D5025-1G
TCIAD5025-200MGEA 55 EUR
TCIAD5025-200MG TCIAD5025-1G
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₄
Número MDL: MFCD11042478
Núm. CAS: 142593-07-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point gt. 192.0 and le 196.0 deg-C