2,8-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide, 2,8-Dibromodibenzothiophene sulphone, 2,8-Dibromodibenzosulpholane
D5027-200MG D5027-1G
TCIAD5027-200MGEA 69 EUR
TCIAD5027-200MG TCIAD5027-1G
2,8-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0% (por GC)
2,8-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide
Formula: C₁₂H₆Br₂O₂S
MW: 374,05 g/mol
Pto. de fusión: 361°C
Número MDL: MFCD00093102
Núm. CAS: 40307-15-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd877389e6bd345212f2346c2fa7c96bf1e63d47&vid=dd877389e6bd345212f2346c2fa7c96bf1e63d47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %