9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine
D5028-200MG D5028-1G D5028-5G
TCIAD5028-200MGEA 37 EUR
TCIAD5028-200MG TCIAD5028-1G TCIAD5028-5G
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine
Formula: C₁₅H₁₅N
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00030130
Núm. CAS: 6267-02-3
EINECS: 228-436-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2008cbd94ff869cfb847d8acfb636c79003c5b12&vid=2008cbd94ff869cfb847d8acfb636c79003c5b12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C