1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D5029-1G D5029-5G
TCIAD5029-1GEA 50 EUR
TCIAD5029-1G TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (por GC)
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formula: C₁₈H₂₆Si₂
Pto. Ebullición: 140°C
Núm. CAS: 1379822-08-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR