2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,7-Diiodo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
D5032-1G D5032-5G
TCIAD5032-1GEA 59 EUR
TCIAD5032-1G TCIAD5032-5G
2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₂I₂
MW: 446,07 g/mol
Número MDL: MFCD12827985
Núm. CAS: 144981-86-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C