2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9,9-Diphenyl-9H-fluorene-4-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene
D5033-200MG
D5033-1G
TCIAD5033-200MGEA
49
EUR
TCIAD5033-200MG
TCIAD5033-1G
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₃₁H₂₉BO₂ MW: 444,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD30187268 Núm. CAS: 1259280-37-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |