9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5034-200MG
D5034-1G
TCIAD5034-200MGEA
57
EUR
TCIAD5034-200MG
TCIAD5034-1G
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene
Formula:
C₂₄H₁₈Si |
Núm. CAS:
5550-08-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 151.0 deg-C |