Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5036-1G
D5036-5G
TCIAD5036-1GEA
39
EUR
TCIAD5036-1G
TCIAD5036-5G
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine ≥98.0% (by HPLC)
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Formula:
C₂₆H₃₅O₂P |
Número MDL:
MFCD05861611 Núm. CAS: 657408-07-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |