2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
D5038-1G
D5038-5G
TCIAD5038-1GEA
42
EUR
TCIAD5038-1G
TCIAD5038-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formula:
C₃₃H₄₉P MW: 476,72 g/mol |
Número MDL:
MFCD04117682 Núm. CAS: 564483-18-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 190.0 deg-C |