2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: t-BuXPhos
D5039-1G D5039-5G
TCIAD5039-1GEA 77 EUR
TCIAD5039-1G TCIAD5039-5G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Formula: C₂₉H₄₅P
MW: 424,65 g/mol
Número MDL: MFCD06411306
Núm. CAS: 564483-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b7e95808f7ac1005a3db1f583f9e587ced00f15&vid=9b7e95808f7ac1005a3db1f583f9e587ced00f15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C