Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 10% in acetonitrile
Proveedor: TCI
Peligro
D5048-5G D5048-25G
TCIAD5048-5GEA 74 EUR
TCIAD5048-5G TCIAD5048-25G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 10% in acetonitrile
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₉N₂O₄P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368360
Núm. CAS: 90965-06-3
UN: 1648
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01177
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (HNMR) 10.0 to 11.0 w/w%