2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole
D5055-1G D5055-5G
TCIAD5055-1GEA 40 EUR
TCIAD5055-1G TCIAD5055-5G
2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole
Formula: C₁₈H₁₉Br₂N
MW: 409,17 g/mol
Número MDL: MFCD29089359
Núm. CAS: 654676-12-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C