3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5056-200MG
D5056-1G
TCIAD5056-200MGEA
31
EUR
TCIAD5056-200MG
TCIAD5056-1G
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formula:
C₃₀H₂₈BNO₂ |
Número MDL:
MFCD29089360 Núm. CAS: 1359833-28-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |